Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
InChI key
YJDAOHJWLUNFLX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Parp2(11546)
Biochem/physiol Actions
NU-1025 is a PARP inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble 3 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble |
| color off-white | color tan | color white to beige | color red |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N7287-5MG | 04061833273234 |