This product should be stored at -20 °C. Keep the container tightly closed and protected from moisture to maintain stability.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.25
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-661-3
Beilstein/REAXYS Number:
92211
MDL number:
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility water: 50 mg/mL | solubility water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Qual a maneira correta de armazenar o produto?