Przejdź do
N8016
2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
2-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside, o-NPG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.25
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
220-568-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
92206
801,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside, powder
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
KUWPCJHYPSUOFW-RMPHRYRLSA-N
Application
2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside has been used as a substrate for glucosidase in protein assay[1] and in a colorimetric assay to determine protein stability.[2]
Biochem/physiol Actions
2-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside serves as an artificial substrate for glucosidase.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N7006N9376N1377
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. hello, is this also a chromogenic substrate?
    1 answer
    1. Yes, this compound is considered to be a chromogenic beta-glucosidase substrate. Application testing is not performed on this product. Please see the links below to review publications that may be helpful.
      Characterization of a heat resistant ß-glucosidase as a new reporter in cells and mice
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2909947/
      Ion implantation treatment of beads for covalent binding of molecules: Application to bioethanol production using thermophilic beta-glucosidase
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141022913002019?via%3Dihub