Przejdź do
N3911
NBI 27914
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-4-(N-(cyclopropyl)methyl-N-propylamino)-2-methyl-6-(2,4,6-trichlorophenyl)aminopyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
549,10 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20Cl4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
549,10 zł
Cena katalogowa646,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN(CC1CC1)c2nc(C)nc(Nc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)c2Cl
InChI
1S/C18H20Cl4N4/c1-3-6-26(9-11-4-5-11)18-15(22)17(23-10(2)24-18)25-16-13(20)7-12(19)8-14(16)21/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,23,24,25)
InChI key
KNADXBVKFAUMCR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CRHR1(1394)
Application
NBI 27914 has been used as acorticotropin-releasing hormone receptor (CRHR1) antagonist:
  • to study its effects on steroidogenic gene expression in GD15 mouse testis
  • to study its effects on amyloid β production
  • to study its effects on neurogenic activity of neural stem cells in the adult hippocampus
Biochem/physiol Actions
NBI 27914 is a CRF1 corticotropin-releasing factor receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2632C3743L9919
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble <2 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
-
color
off-white to tan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A transcriptome-wide screen for mRNAs enriched in fetal Leydig cells: CRHR1 agonism stimulates rat and mouse fetal testis steroidogenesis
McDowell E N, et al.
PLoS ONE, 7(10), e47359-e47359 (2012)
CRH Promotes the Neurogenic Activity of Neural Stem Cells in the Adult Hippocampus
Koutmani Y, et al.
Testing, 29(4), 932-945 (2019)
The stress response neuropeptide CRF increases amyloid-beta production by regulating gamma-secretase activity
Park H J, et al.
The Embo Journal, 34(12), 1674-1686 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N3911-10MG04061832898995
N3911-50MG04061832899008