Przejdź do
L9919
LY2033298
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxy-4-methyl-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14ClN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
off-white to tan
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1nc2sc(C(=O)NC3CC3)c(N)c2c(C)c1Cl
InChI
1S/C13H14ClN3O2S/c1-5-7-9(15)10(11(18)16-6-3-4-6)20-13(7)17-12(19-2)8(5)14/h6H,3-4,15H2,1-2H3,(H,16,18)
InChI key
CTEGQKDJTBWFHW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2033298 is a positive allosteric modulator of muscarinic M4 receptor.
LY2033298 is a robust allosteric potentiator that is highly selective for the human M4 muscarinic acetylcholine receptor subtype. LY2033298 potentiates ACh-M4 binding, with no effect at M1/3/5 receptors. LY2033298 can also bind to the M ACh receptor, and mediate either positive or negative allosteric effects depending on the ligand used to probe receptor activity.
Features and Benefits
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1906V5015N3911
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >50 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)