Przejdź do
195243
Naphthol Blue Black
Dye content 80 %
Synonim(y):
Acid Black 1, Amido Black 10B, Buffalo Black NBR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14N6Na2O9S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
616.49
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
213-903-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5374263
Colour Index Number:
20470
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 80%
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
λmax
618 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
InChI key
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
General description
Naphthol blue black (NBB) is an textile diazo dye, with high photo- and thermal-stability. Photoelectrochemical degradation of this dye yields colorless quinone as end product. Pure grade of NBB is generally used for dyeing foodstuffs, drugs and cosmetics. It is also used as a protein stain in chromatography and electrophoresis and as a biological stain. Commercial grade of NBB is a widely used textile dye. It is used in dyeing wool, nylon, silk and in textile printing. In addition, it is also employed for coloring of soaps, anodized aluminum and casein, wood stains and writing ink preparation.
Application
Naphthol blue black (NBB) has been used to stain soluble proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N3393N5632211842
description
Dye content 80 %
description
BioReagent, suitable for electrophoresis
description
Dye content ≥75 %
description
Dye content 60 %
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 80%
composition
Dye content, ~85%
composition
Dye content, ≥75%
composition
Dye content, 60%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol Blue Black
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)