Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 169,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22N2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-109-5
MDL number:
Form:
solid
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Reversible inhibitor of acetylcholinesterase that is similar to eserine, but does not cross the blood-brain barrier.
Reversible inhibitor of acetylcholinesterase; does not cross the blood-brain barrier.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neostigmine methyl sulfate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?