Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
Nazwa produktu
NBQX disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
color
, brown to dark red-brown
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c1c(cc3nc([O-])c([O-])nc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N4O6S.2Na.H2O/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
LQSCHRKYVVVUFA-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
Application
- in N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) kinetic studies
- as an α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor antagonist for the electrophysiological studies cultured neurons
- in the extracellular solution for current/voltage (I/V) relationship and rectification index experiments in excitatory postsynaptic currents (EPSCs) mediated by NMDA receptors (EPSCNMDAR)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >2 mg/mL (warmed) | solubility methanol: 0.25 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.5 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL, H2O: insoluble | solubility water: 10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition desiccated |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N183-25MG | 04061832092256 |
| N183-5MG | 04061834109846 |