Przejdź do
N1413
NSCI
≥97% (HPLC), solid
Synonim(y):
1-(4-Methoxybenzyl)-5-[2-(pyridin-3-yl-oxymethyl)pyrrolidine-1-sulfonyl]-1H-indole-2,3-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
970,00 zł
824,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H25N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.56
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
824,50 zł
Cena katalogowa970,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CN2C(=O)C(=O)c3cc(ccc23)S(=O)(=O)N4CCC[C@H]4COc5cccnc5)cc1
InChI
1S/C26H25N3O6S/c1-34-20-8-6-18(7-9-20)16-28-24-11-10-22(14-23(24)25(30)26(28)31)36(32,33)29-13-3-4-19(29)17-35-21-5-2-12-27-15-21/h2,5-12,14-15,19H,3-4,13,16-17H2,1H3/t19-/m0/s1
InChI key
XDHJBIYJRNFDKS-IBGZPJMESA-N
Gene Information
Application
NSCI has been used as an apoptosis inhibitor to study its effects on caspase 9 activity in cultured tick cells.[1] It has also been used as an apoptosis inhibitor in terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick-end labeling (TUNEL) assay to study anti-CD3-induced apoptosis in the cluster of differentiation 4 (CD4+) and cluster of differentiation 8 (CD8+) T cells from pleural effusions, mononuclear cells (PEMCs).[2]
Biochem/physiol Actions
1-(4-Methoxybenzyl)-5-[2-(pyridin-3-yl-oxymethyl)pyrrolidine-1-sulfonyl]-1H-indole-2,3-dione (NSCI) is a nonpeptide caspase 3 selective inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1918S3442V4515
NSCI ≥97% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
N1413
NSCI
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97%
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
Gene Information
human ... CASP1(834), CASP3(836), CASP6(839), CASP7(840), SUMO1(7341)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GSK3A(2931), GSK3B(2932)
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)