Przejdź do
N1286
Ninhydrin Spray Reagent
Synonim(y):
Ninhydrin Detection Spray
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
EC Number:
200-578-6
NACRES:
NA.26
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Detects amino acids, amines and amino sugars.
Other Notes
Contains 0.2% ninhydrin in ethanol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N72851.06762151173
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.0 °F - closed cup
flash_point_c
12.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Would like to request test method for Ninhydrin Spray Reagent(N1286)
    1 answer
    1. This reagent is suitable for the detection of primary and secondary amines, as well as ammonia. This product can be used for the visualization of these compounds adsorbed to the surface of a porous material such as the stationary phase of a TLC plate or paper. If dipped in the reagent, excess reagent solution should be absorbed from the plate or paper using a paper towel. When used as a spray, the reagent solution should be applied evenly using a TLC reagent sprayer.
      After application, the plate or paper should be heated gently using a hot plate or heat gun until color develops. The complexes formed by ninhydrin can vary in color depending on the nature of the reacting amine, with yellow, orange, pink, red, and purple all indicating the presence of an amine-containing compound.