Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 265,00 zł | |
| 100 g | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1280,00 zł | |
| 1 kg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 10 100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
potency
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.6-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
250-258 °C (decomposition)
bulk density
680 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC1(C(=O)c2c(cccc2)C1=O)O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
InChI key
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Application
- Opracowanie porowatych folii na bazie aminolizowanego kwasu polimlekowego do urządzeń do trwałego dostarczania leków reagujących na pH: Badania te podkreślają zastosowanie Ninhydryny w opracowywaniu zaawansowanych systemów dostarczania leków, w szczególności w aplikacjach reagujących na pH w celu kontrolowanego uwalniania, podkreślając jej rolę w innowacjach farmaceutycznych (Rafique et al., 2024).
- Struktura krystaliczna i rozpraszanie roztworu peptydazy S9 Geobacillus stearothermophilus ujawniają strukturalne adaptacje do aktywności karboksypeptydazy: Ninhydryna jest wykorzystywana w tym badaniu do zrozumienia mechanizmów enzymatycznych i adaptacji strukturalnych białek, przyczyniając się znacząco do badań biochemicznych i terapii enzymatycznej (Chandravanshi et al., 2024).
- Fotodepozytowany katalizator na bazie TiO(2)/Ag wzmocnił elektrochemiluminescencję układu ninhydryna-nadtlenek wodoru w celu ultraczułego wykrywania miedzi (II): Demonstruje zastosowanie ninhydryny w monitorowaniu środowiska, szczególnie w wykrywaniu jonów metali, pokazując jej potencjał w naukach o środowisku i chemii analitycznej (Xiong et al., 2024).
- Synteza aminolizowanej żelatyny z udziałem chitozanu jako porowatych rusztowań przenoszących leki, reagujących na pH: Podkreśla zastosowanie Ninhydryny w inżynierii biomedycznej, w szczególności w tworzeniu biokompatybilnych rusztowań dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej (Sarwar et al., 2024).
- Okresowe i nieokresowe badania DFT organicznego materiału półprzewodnikowego: Strukturalne, elektroniczne, optyczne i wibracyjne właściwości ninhydryny: Badanie to bada podstawowe właściwości ninhydryny jako organicznego półprzewodnika, przyczyniając się do zrozumienia jej właściwości elektronicznych i strukturalnych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych materiałów półprzewodnikowych (Benaissa et al., 2024).
Analysis Note
Wygląd: Biały do żółtego lub brązowawo-biały krystaliczny proszek lub kryształy.
Rozpuszczalność (10 g/l, woda): odpowiada
Temperatura topnienia: około 250
Przydatność do analizy aminokwasów: odpowiada
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| pH 4.6-5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 250-258 °C (decomposition) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ninhydryna
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Spectrophotometric determination of proline by the Ninhydrin method, per EN 1141 and German Food and Feed Code §64 LFBG 31.00-7.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1067620100 | 04022536081915 |
| 1067620010 | 04022536081908 |
| 1067621000 | 04022536081939 |