Przejdź do
N0165
Nisoldipine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-Isobutyl methyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(o-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl 2-methylpropyl ester, Sular
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
310,25 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
264-407-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
310,25 zł
Cena katalogowa365,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
room temp
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
InChI key
VKQFCGNPDRICFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Nisoldipine has been used:
  • as a hit-antagonist to study its effects on oxytocin (OT)-induced myometrial Ca2+-mobilization and its potency to dampen uterine myometrial contractions
  • as a calcium channel blocker to study its effects on cell viability in a human hepatic cancer HepG2 and rat renal epithelial NRK52E cell line
  • as a component of the external IK1 recording solution to study the action potential in human pluripotent stem cell−derived cardiomyocytes (hiPS-CMs)
Biochem/physiol Actions
L-type (CaV1.2) calcium channel blocker; dihydropyridine-type calcium channel blocker with selectivity for smooth muscle (CaV1.2b) over cardiac muscle (CaV1.2a). Arterial vasodilator and antihypertensive agent.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N75101463508PHR1290
Nifedipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463508
Nifedipine
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
-
color
yellow
color
yellow
color
-
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)