Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
479.51
UNSPSC Code:
41106609
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C=C1)=CC=C1COCC2=CSC3=C2C(NC(C(NCC4=CC=CC(OC)=C4)=O)=N3)=O)=O
Biochem/physiol Actions
T-26c is a highly potent, selective and cell-permeable matrix metalloproteinases 13 (MMP-13) inhibitor.
T-26c is a highly potent, selective and cell-permeable matrix metalloproteinases 13 (MMP-13) inhibitor. T-26c inhibits the breakdown of collagen (87.4% inhibition at 0.1 μM) in IL-1b and oncostatin M stimulated cartilage. For full characterization details, please visit the T-26c probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
T-26c is a chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC chemical probes, visit sigma.com/SGC.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?