Przejdź do
MSST0043
SILuProtTIMP1, ludzki inhibitor metaloproteinazy 1
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
23201100
3040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
SILuProtTIMP1 to rekombinowany, stabilny ludzki TIMP1 znakowany izotopem, który zawiera[13C6, 15N4]-Argininę i[13C6, 15N2]-Lizynę. Eksprymowany w ludzkich komórkach 293, jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy TIMP1 w spektrometrii masowej. SILuProtTIMP1 jest białkiem o długości 184 aminokwasów i obliczonej masie cząsteczkowej 20,7 kDa.
Biochem/physiol Actions
TIMP-1 jest glikoproteiną, która ulega nadekspresji w supernatancie ekstraktów tkankowych raka piersi, żołądka, jelita grubego i wątrobowokomórkowego. Należy do rodziny "tkankowych inhibitorów metaloproteinaz", grupy białek, które pomagają regulować obrót kostny. Poziom TIMP-1 w surowicy jest istotnie związany z dodatnią domeną zewnątrzkomórkową HER2 (ECD) i gorszym przeżyciem wolnym od choroby wśród pacjentek z pierwotnym rakiem piersi z nadekspresją HER2. Wysoki poziom TIMP-1 w surowicy koreluje z zaawansowaną chorobą i prognozuje gorsze przeżycie u pacjentów ze szpiczakiem mnogim leczonych bortezomibem i/lub IMiD w przebiegu choroby.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Other Notes
CTCVPPHPQTAFCNSDLVIRAKFVGTPEVNQTTLYQRYEIKMTKMYKGFQALGDAADIRFVYTPAMESVCGYFHRSHNRSEEFLIAGKLQDGLLHITTCSFVAPWNSLSLAQRRGFTKTYTVGCEECTVFPCLSIPCKLQSGTHCLWTDQLLQGSEKGFQSRHLACLPREPGLCTWQSLRSQIA
Legal Information
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0045MSST0044MSST0046
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
UniProt accession no.
P01033
UniProt accession no.
P16035
UniProt accession no.
P01033
UniProt accession no.
P16035
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MSST0043-10UG04061833255254