Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2300,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
26,900.1 Da by calculation (without biotin)
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Pierwszy MSP, MSP1, został zaprojektowany z sekwencją opartą na sekwencji A-1, ale bez globularnej N-końcowej domeny natywnego A-1. Wariant MSP1 Membrane Scaffold Protein 1D1 (MSP1D1) usuwa pierwsze 11 aminokwasów w części Helix 1 (określanej jako "H0.5" na załączonym rysunku) oryginalnej sekwencji MSP1. Wariant MSP1D1 BTN zawiera enzymatycznie biotynylowaną dodatkową sekwencję 20 aminokwasów na C-końcu MSP1D1.
Technologia Nanodisc to podejście do rozpuszczania białek błonowych w roztworach wodnych w natywnym środowisku dwuwarstwowym, w którym białka błonowe pozostają stabilne i aktywne. Koncepcja Nanodisc wywodzi się z cząsteczek lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i ich głównego składnika białkowego, apolipoproteiny. Nanodisc to niekowalencyjna struktura dwuwarstwy fosfolipidowej i białka rusztowania błonowego (MSP), genetycznie zmodyfikowanego białka, które naśladuje funkcję apolipoproteiny A-1 (ApoA-1)
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
- 7,691,414 Białka rusztowania membranowego
- 7,662,410 Białka rusztowania membranowego i wbudowane białka membranowe
- 7,622,437 Kompozycje i metody czynników tkankowych
- 7,592,008 Białka rusztowania membranowego
- 7,575,763 Membranowe białka rusztowania i uwiązane białka membranowe
- 7,083,958 Białka rusztowania membranowego
- 7,048,949 Białka rusztowania membranowego
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-GE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| mol wt 26,900.1 Da by calculation (without biotin) | mol wt 22,043.9 Da | mol wt - | mol wt - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MSP13-5MG | 04061831159738 |