Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
22,043.9 Da
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
22,043.9 Da
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Obszar badań: Struktura komórki. Membrane Scaffold Protein 1D1 (MSP1D1) jest wariantem MSP1, w którym pierwsze jedenaście aminokwasów w części helisy 1 zostało usuniętych z oryginalnej sekwencji MSP1. Składa się z N-końcowego białka znakowanego histydyną z miejscem rozszczepienia proteazy wirusa tytoniu (TEV), które jest obecne między sekwencją białka a znacznikiem histydynowym. W wariancie MSP1D1(-) białka MSP1D1 brakuje znacznika histydynowego i sekwencji rozpoznającej proteazę TEV.
Application
Aby uzyskać wytyczne dotyczące stosowania tego i innych MSP do przygotowania nanodysków, odwiedź naszą stronę Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation.
Biochem/physiol Actions
Technologia nanodysków to podejście, które pozwala na rozpuszczanie białek błonowych w wodzie w natywnym środowisku dwuwarstwowym, które umożliwia białkom błonowym pozostanie aktywnymi i stabilnymi. Koncepcja tej technologii wywodzi się z cząstek lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i apolipoproteiny, ich głównego składnika białkowego. Nano-dysk jest niekowalencyjną strukturą składającą się z MSP, która została genetycznie zmodyfikowana w celu naśladowania aktywności apolipoproteiny A1 (Apo-A1) i dwuwarstwy fosfolipidowej. W obecności syntetycznych fosfolipidów MSP1D1 może samoorganizować się w dyskoidalne nanocząsteczki znane jako nanodysków. Te nanodysków są odpowiednie do badania białek błonowych i mają zastosowanie w medycynie i biotechnologii.[1]
Legal Information
Technologia nanodysków i wiele jej zastosowań są objęte następującymi patentami posiadanymi przez Uniwersytet Illinois.
- 7,691,414 Białka rusztowania membranowego
- 7,662,410 Białka rusztowania membranowego i wbudowane białka membranowe
- 7,622,437 Kompozycje i metody czynników tkankowych
- 7,592,008 Białka rusztowania membranowego
- 7,575,763 Membranowe białka rusztowania i uwiązane białka membranowe
- 7,083,958 Białka rusztowania membranowego
- 7,048,949 Białka rusztowania membranowego
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-GE) | assay ≥90% (SDS-GE) |
| mol wt 22,043.9 Da | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Białko rusztowania błonowego 1D1(-)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?