Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352204
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Proteomics Grade
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
VD-DDC Mass Spect Gold® to ludzkie osocze przetwarzane zgodnie z zatwierdzonym procesem, który usuwa witaminę D2 i witaminę D3 do poziomu <1 ng/ml. Proces ten zachowuje nieodłączne właściwości ludzkiego osocza, dając w rezultacie produkt witaminy D, który jest zgodny z próbkami pobranymi od pacjentów. Ludzkie osocze jest pobierane od dawców w placówkach posiadających licencję FDA. Każdy dawca jest sprawdzany pod kątem kwalifikowalności zgodnie z przepisami FDA. Każda jednostka jest poddawana testom na obecność HIV1/2-ab, HBsAg, HCV-ab, HIV-1 (NAT), HCV (NAT) i RPR, które dają wynik ujemny. Osocze jest sprawdzane pod kątem zgodności ze specyfikacjami surowca. Osocze jest przetwarzane zgodnie z rejestrem partii. Gotowy produkt jest analizowany i sprawdzany zgodnie z procedurami kontroli jakości pod kątem zgodności ze specyfikacjami. Dokumentacja od jednostki (jednostek) dawcy do produktu końcowego jest prowadzona zgodnie z ustalonymi procedurami. Zapisy te obejmują zapisy dotyczące dawców, zapisy dotyczące kontroli surowców, zapisy dotyczące partii, zapisy dotyczące testów (od stanu wyjściowego do produktu końcowego), zapisy dotyczące etykietowania, zapisy dotyczące kontroli produktu końcowego i zapisy dotyczące zwolnienia partii.
Application
Baza zerowa lub przygotowanie kontroli, kalibratorów i standardów dla testów immunologicznych, aplikacji GCMS i LCMS oraz aplikacji spektrometrii masowej witaminy D.
Other Notes
Typowe zastosowania: Matryca bazowa dla kalibratorów witaminy D, kontroli, wzorców i produktów liniowości.
Legal Information
Mass Spect Gold is a registered trademark of Golden West Biologicals, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?