Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352204
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
3380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Proteomics Grade
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
VD-DC Mass Spect Gold® to ludzkie osocze przetwarzane zgodnie z zatwierdzonym procesem, który usuwa witaminę D2 i witaminę D3 do poziomu < 1 ng/ml. Proces ten zachowuje nieodłączne właściwości ludzkiego osocza, dając w rezultacie produkt witaminy D, który jest zgodny z próbkami pobranymi od pacjentów. Ludzkie osocze jest pobierane od dawców w obiektach licencjonowanych przez FDA. Każdy dawca jest sprawdzany pod kątem kwalifikowalności zgodnie z przepisami FDA. Każda jednostka jest testowana i uznawana za ujemną pod względem HIV1/2-ab, HBsAg, HCV-ab, HIV-1 (NAT), HCV (NAT) i RPR. Osocze jest sprawdzane pod kątem zgodności ze specyfikacjami surowca. Osocze jest przetwarzane zgodnie z rejestrem partii. Gotowy produkt jest analizowany i sprawdzany zgodnie z procedurami kontroli jakości pod kątem zgodności ze specyfikacjami. Dokumentacja od jednostki (jednostek) dawcy do produktu końcowego jest prowadzona zgodnie z ustalonymi procedurami. Zapisy te obejmują zapisy dotyczące dawców, zapisy dotyczące kontroli surowców, zapisy dotyczące partii, zapisy dotyczące testów (od stanu wyjściowego do produktu końcowego), zapisy dotyczące etykietowania, zapisy dotyczące kontroli produktu końcowego i zapisy dotyczące zwolnienia partii.
Application
Surowica VD-DC Mass Spect Gold® jest stosowana jako baza zerowa lub do przygotowywania kontroli, kalibratorów i wzorców do testów immunologicznych, GCMS i LCMS oraz spektrometrii masowej witaminy D.
Typowe zastosowania: Matryca bazowa dla kalibratorów witaminy D, kontroli, wzorców i produktów liniowości.
Typowe zastosowania: Matryca bazowa dla kalibratorów witaminy D, kontroli, wzorców i produktów liniowości.
Other Notes
Każda jednostka osocza użyta do przygotowania tego materiału została przetestowana i uznana za negatywną lub niereaktywną dla HIV 1/2, HBsAg, HCV, HIV-1 (NAT), HCV (NAT) i RPR metodami zatwierdzonymi przez FDA. Produkty są przeznaczone wyłącznie do badań lub wytwarzania produktów nieprzeznaczonych do wstrzykiwania. Ten materiał został przetestowany zgodnie z powyższym opisem w sekcji testów. Niemniej jednak produkt pochodzenia ludzkiego należy traktować jako potencjalnie zakaźny i obchodzić się z nim zgodnie z uniwersalnymi środkami ostrożności. Odpowiedzialność za bezpieczne i odpowiedzialne obchodzenie się z produktem wymienionym powyżej spoczywa na kliencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia lub choroby wynikające z użytkowania i/lub obchodzenia się z produktem. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłową utylizację wszystkich materiałów zgodnie z przepisami federalnymi i stanowymi.
Legal Information
Mass Spect Gold is a registered trademark of Golden West Biologicals, Inc.
Disclaimer
Wyłącznie do użytku in vitro. Produkty są przeznaczone wyłącznie do badań lub wytwarzania produktów niewymagających wstrzykiwania.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?