Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł | |
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
757,00 zł
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HM-2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~280 kDa
species reactivity
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
General description
MAP2 is known to promote microtubule assembly and to form side arms on microtubules. It also interacts with neurofilaments, actin and other elements of the cytoskeleton.
Immunogen
Application
By immunoblotting, a working antibody concentration of 1-2 μg/ml is recommended using a rat brain extract.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail | species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail | species reactivity Xenopus, mouse, quail, human, bovine, rat, aquatic salamander | species reactivity rat, mouse, human |
| Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone HM-2, monoclonal | clone HM-2, monoclonal | clone AP-20, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M9942-100UL | 04061834064664 |
| M9942-25UL | 04061838357632 |
| M9942-200UL | 04061834064671 |