Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, ascites fluid, clone HM-2
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
HM-2, monoclonal
mol wt
antigen ~280 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: 1:1,000 using a fresh total rat brain extract or an enriched microtubule protein preparation
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone HM-2, monoclonal | clone HM-2, monoclonal | clone HM-1, monoclonal | clone MT-01, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail | species reactivity rat, chicken, human, mouse, bovine, quail | species reactivity mouse, rat | species reactivity mouse, pig, human, bovine, cat |
| Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information human ... MAP2(4133) | Gene Information mouse ... Mtap1a(17754) | Gene Information human ... MAP2(4133) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?