Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 956,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , round bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear polystyrene , round bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650160
size
96 wells
well volume
323 μL
well working volume
40-280 μL
General description
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 40-280 μL; maximum volume 323 μL. Growth surface per well 0.35 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Application
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Greiner 650160 | manufacturer/tradename Greiner 650180 | manufacturer/tradename Greiner 650185 | manufacturer/tradename Greiner 651160 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material clear polystyrene , round bottom clear wells | material clear polystyrene , round bottom clear wells | material clear polystyrene , round bottom clear wells | material V-bottom clear wells |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| packaging pack of 100 | packaging pack of 100 | packaging case of 60 | packaging pack of 100 |
| well working volume 40-280 μL | well working volume 40-280 μL | well working volume - | well working volume 20-200 μL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M9311-100EA | 04061834228622 |