Przejdź do
M9561
Greiner CELLSTAR® 96 well plates
V-bottom clear wells, lid: no
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 651160
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
V-bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Feature:
lid: no
760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
V-bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Greiner 651160
size
96 wells
well volume
234 μL
well working volume
20-200 μL
General description
CELLSTAR® 96W Microplate, well working volume 20-200 μL; maximum volume 234 μL. Well surface area 0.28 cm(2).
Tissue culture treated for optimal cell attachment. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Application
Suitable for use with live cells. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9311M9436M3562
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid
manufacturer/tradename
Greiner 651160
manufacturer/tradename
Greiner 650160
manufacturer/tradename
Greiner 650180
manufacturer/tradename
Greiner 650185
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
V-bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
material
clear polystyrene , round bottom clear wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
packaging
pack of 100
packaging
pack of 100
packaging
pack of 100
packaging
case of 60
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner CELLSTAR® 96 well plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)