Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 925,00 zł |
Informacje o tej pozycji
925,00 zł
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: 1:8
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) Ouchterlony double diffusion: 1:8 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M8890-1VL | 04061833291900 |