Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1790,00 zł
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1397-5X1MG | 04061833630693 |
| M1397-1MG | 04061834038306 |