Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2280,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
276-374 nmol/min·mg
mol wt
~69 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... Map2k1(26395)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 276-374 nmol/min·mg | specific activity 190-258 nmol/min·mg | specific activity 697-943 nmol/min·mg | specific activity 8-12 nmol/min·mg |
| Gene Information human ... Map2k1(26395) | Gene Information human ... MAP2K2(5605) | Gene Information human ... Map3K1(4214) | Gene Information human ... MAP3K6(9064) |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M8822-10UG | 04061837756092 |