Merck
SRP5294
Sigma-Aldrich
MEKK6, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
ASK2, MAP3K6, MAPKKK6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
8-12 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~67 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAP3K6(9064)
Opis ogólny
MEKK6 lub MAP3K6 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6) jest członkiem rodziny kinaz białkowych seryny/treoniny. MEKK6 została zidentyfikowana dzięki interakcji z MAP3K5/ASK, kinazą białkową i aktywatorem kinazy c-Jun (MAPK7/JNK) oraz kinazą MAPK14/p38. Kaskady MEKK6 przekazują sygnały z powierzchni komórki do jądra, co skutkuje transkrypcją genów. MEKK6 aktywuje szlak JNK i p38 oraz indukuje apoptozę w przypadku nadekspresji w stabilnie transfekowanych komórkach. Transkrypt MEKK6 ulega ekspresji w kilku tkankach, z najwyższą ekspresją w sercu i mięśniach szkieletowych.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)