Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 964,00 zł 819,40 zł |
Informacje o tej pozycji
Assay:
≥99%
Form:
solid
819,40 zł
Cena katalogowa964,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
Other Notes
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% | assay ≥99% |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 4179 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?