Przejdź do
D5439
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthoquinone
≥99%, solid
Synonim(y):
DMNQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
2456,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
Quality level:
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-11-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(14)12(11)16-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
ZEGDFCCYTFPECB-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Dimethoxy-1,4-naphthoquinone has been used to investigate the effects of ethanol on podocyte apoptosis under hypoxic and hyperoxic conditions.
Used to study the role of ROS in cell toxicity, apoptosis, and necrosis.
Biochem/physiol Actions
2,3-dimethoxy-1,4-naphthoquinone (DMNQ) has the ability to produce H2O2 through redox cycling but fails to conjugate with glutathione (GSH).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E1904B7431C0735
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99%
assay
>99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard Eugene Frye et al.
Scientific reports, 7(1), 4478-4478 (2017-07-02)
Mitoplasticity occurs when mitochondria adapt to tolerate stressors. Previously we hypothesized that a subset of lymphoblastoid cell lines (LCLs) from children with autistic disorder (AD) show mitoplasticity (AD-A), presumably due to previous environmental exposures; another subset of AD LCLs demonstrated
Tindaro M Giardina et al.
Biochimica et biophysica acta, 1777(2), 118-129 (2007-12-18)
Uncoupling protein-2 (UCP2) is a member of the inner mitochondrial membrane anion-carrier superfamily. Although mRNA for UCP2 is widely expressed, protein expression is detected in only a few cell types, including macrophages. UCP2 functions by an incompletely defined mechanism, to
Toshiaki Teratani et al.
Free radical biology & medicine, 156, 45-56 (2020-06-20)
The nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)γ has been implicated in the pathogenesis of various human diseases including fatty liver. Although nuclear translocation of PPARγ plays an important role in PPARγ signaling, details of the translocation mechanisms have not been
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D5439-5MG04061833586259
D5439-25MG04061833586242