Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
material
black polypropylene , round bottom black wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 650209
maximum volume
355 μL
size
96 wells
working volume
300 μL
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| material black polypropylene , round bottom black wells | material colorless polypropylene , round bottom clear wells | material clear polypropylene , round bottom clear wells | material black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells |
| manufacturer/tradename Greiner 650209 | manufacturer/tradename Greiner 650261 | manufacturer/tradename Greiner 650201 | manufacturer/tradename Greiner 651209 |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 300 μL | working volume 335 μL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M7935-100EA | 04061832211350 |