Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 295,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 804,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.31
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Minoxidil Sulfate,
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1cc(nc(N)[n+]1OS([O-])(=O)=O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
InChI key
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Minoxidil sulfate (MXS) is an endogenous derivative of minoxidil. It possesses greater aqueous solubility and is a potent vasodilator. MXS has the potential to treat androgenic alopecia or male baldness.[3]
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Active metabolite of minoxidil.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M7920-5MG | 04061832574943 |
| M7920-1MG | 04061826226278 |