Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 60 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
10 020,00 zł
material
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 60
manufacturer/tradename
Greiner 782075
maximum volume
12.6 μL
size
1536 wells
working volume
10 μL
color
white
binding type
non-treated surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| binding type non-treated surface | binding type medium binding surface | binding type medium binding surface | binding type medium binding surface |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Greiner 782075 | manufacturer/tradename Greiner 781075 | manufacturer/tradename Greiner 784075 | manufacturer/tradename Greiner 782076 |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| material flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate | material flat bottom white polystyrene wells | material flat bottom white polypropylene copolymer wells, white polystyrene | material black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells |
| size 1536 wells | size 384 wells | size 384 wells | size 1536 wells |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M7561-60EA | 04061832211329 |