Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781075
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
medium binding surface
General description
Lumitrac 200, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Application
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
384 flat (F) solid well microtiter plate, medium binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Legal Information
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| manufacturer/tradename Greiner 781075 | manufacturer/tradename Greiner 784075 | manufacturer/tradename Greiner 782075 | manufacturer/tradename Greiner 781076 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| binding type medium binding surface | binding type medium binding surface | binding type non-treated surface | binding type medium binding surface |
| material flat bottom white polystyrene wells | material flat bottom white polypropylene copolymer wells, white polystyrene | material flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate | material black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells |
| working volume 110 μL | working volume 25 μL | working volume 10 μL | working volume 110 μL |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?