Przejdź do
M6932
Misoprostol free acid
≥90%
Synonim(y):
(±)-15-Deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methylprostaglandin E1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
840,00 zł
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
630,00 zł
Cena katalogowa840,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥90%
form
liquid
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
InChI key
CNWGPXZGIIOYDL-MKYGPDKMSA-N
Biochem/physiol Actions
Misoprostol is a synthetic prostaglandin E1 (PGE1) analogue use to prevent non steroidal anti inflammatory drug-induced (NSAID) gastric ulcers; as a labor inducing and postpartum hemorrhage treatment agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6807M62811444300
Misoprostol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1444300
Misoprostol
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
-
assay
≥90%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (capillary GC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco Lazzaroni et al.
Drugs, 69(1), 51-69 (2009-02-06)
The association between NSAIDs and the presence of upper gastrointestinal (GI) complications is well established. Evidence that acid aggravates NSAID-induced injury provides a rationale for minimizing such damage by acid suppression. Proton pump inhibitors (PPIs) appear to be very effective
Dean Leduc et al.
Journal of obstetrics and gynaecology Canada : JOGC = Journal d'obstetrique et gynecologie du Canada : JOGC, 31(10), 980-993 (2009-11-28)
To review the clinical aspects of postpartum hemorrhage (PPH) and provide guidelines to assist clinicians in the prevention and management of PPH. These guidelines are an update from the previous Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) clinical practice
A Elati et al.
BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, 116 Suppl 1, 61-69 (2009-09-26)
Misoprostol, although originally introduced as a therapy for gastric ulcers, is now widely used in reproductive health. For some indications it is now the optimal choice, whilst for others it provides an important alternative, especially in low-resource settings. The optimal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M6932-1MG04061838258533