Przejdź do
M6807
Misoprostol
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-15-Deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methylprostaglandin E1 methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H38O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
liquid
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
InChI key
OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Cytoprotective PGE1 analog that prevents NSAID-induced gastric ulceration.
PGE1 analog prodrug which is rapidly de-esterified to active "misoprostolic acid". Cited for extremely wide-ranging therapeutic effects, including prevention of NSAID-induced gastric ulceration, regulation of immunologic cascades, inhibition of platelet-activating factor (PAF), treatment of ethanol- and acetaminophen-induced hepatotoxicity and hepatitis, and stimulation of cartilage repair after injury.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M69321444300R8750
Misoprostol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1444300
Misoprostol
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
ester
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90%
assay
-
assay
≥99% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Gene Information
human ... PTGER3(5733), PTGIR(5739)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PTGER3(5733)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Misoprostol
flash_point_f
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)