Przejdź do
M6876
D-Mannose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥97.0% dry basis (enzymatic)
Synonim(y):
Sodium (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
886,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11Na2O9P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
wood (birch wood)
Quality Segment
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
≤1.0% total fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 13.2-17.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5+,6?;;;/m1.../s1
InChI key
UUWJZXLTPORJKW-XTAHGNKUSA-L
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
Mannose has been used in a study to assess the phenotyping of primary human microglia. [1] It has also been used in a study to investigate the identification of Anogeissus latifolia Wallich and analyze refined gum ghatti. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M3655M2069M1755
biological source
wood (birch wood)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
wood
biological source
plant (Phytolacca fructus / pokeweed)
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to cloudy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M6876-10MG04061832392110
M6876-500MG04061832392127
M6876-1G04061834061342
M6876-100MG04061832392103