Przejdź do
M1755
α-D(+)Mannose 1-phosphate sodium salt hydrate
≥98% (TLC), Sigma Grade
Synonim(y):
α-D-Mannopyranosyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O9P · xNa+ · yH2O
Masa cząsteczkowa:
260.14 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (Phytolacca fructus / pokeweed)
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 36 to 45 °, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 14.0-16.0% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
Mannose has been used in a study to assess effects of dietary probiotic inclusion levels on intestinal mucin composition. It has also been used in a study to investigate the carbohydrate specificity of pradimicin-S.
Biochem/physiol Actions
D-Mannose 1-phosphate is an intermediate in fructose and mannose metabolism.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6633M6876M9271
description
≥98% (TLC), Sigma Grade
description
-
description
≥97.0% dry basis (enzymatic)
description
>98% (TLC)
biological source
plant (Phytolacca fructus / pokeweed)
biological source
plant (ivory nut palm)
biological source
wood (birch wood)
biological source
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% dry basis (enzymatic)
assay
>98% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow (ACETONE:DIMETHYL SULFOXIDE (7:3))
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)