Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
Nazwa produktu
MDL 28170, ≥90% (TLC)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
composition
Peptide Content, >90%
solubility
DMSO: 26 mg/mL, H2O: insoluble, methanol: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-16(2)20(24-22(27)28-15-18-11-7-4-8-12-18)21(26)23-19(14-25)13-17-9-5-3-6-10-17/h3-12,14,16,19-20H,13,15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t19?,20-/m0/s1
InChI key
NGBKFLTYGSREKK-ANYOKISRSA-N
Gene Information
human ... CAPN1(823), CAPN2(824)
Application
- to study its effects on neuroinflammation and necroptosis in rat model of cardiac arrest[1]
- to analyze its effects on the degradation of neuronal nitric oxide synthase (nNOS) in beef semimembranosus muscle[2]
- to study its protective effects against traumatic brain injury and survival of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) in rat brain[3]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 26 mg/mL, methanol: soluble, H2O: insoluble | solubility DMSO: 20 mg/mL (Use only anhydrous DMSO.) | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL |
| composition Peptide Content, >90% | composition - | composition - | composition - |
| Gene Information human ... CAPN1(823), CAPN2(824) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M6690-25MG | 04061834061168 |