Przejdź do
208722
Inhibitor kalpainy III
≥95% (HPLC), calpain I and II inhibitor, lyophilized solid
Synonim(y):
Karbobenzoksy-walinylo-fenyloalaninal, MDL 28170
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
886,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
886,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inhibitor kalpainy III, The Calpain Inhibitor III, also referenced under CAS 88191-84-8, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
potency
8 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 20 mg/mL (Use only anhydrous DMSO.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C22H26N2O4/c1-16(2)20(24-22(27)28-15-18-11-7-4-8-12-18)21(26)23-19(14-25)13-17-9-5-3-6-10-17/h3-12,14,16,19-20H,13,15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t19-,20-/m0/s1
InChI key
NGBKFLTYGSREKK-PMACEKPBSA-N
General description
A potent, cell-permeable inhibitor of calpain I and II (Ki = 8 nM) that also reduces capsaicin-mediated cell death in cultured dorsal root ganglion. Reported to block A23187-induced suppression of neurite outgrowth in isolated hippocampal pyramidal neurons. Exhibits neuroprotective effects against glutamate-induced toxicity.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
calpain 1, calpain 2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Other Notes
Chatterjee, S., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 2663.
Rami, A., et al. 1997. Neurosci. Res. 27, 93.
Yamazaki, T., et al. 1997. Biochemistry36, 8377.
Klafki, H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 28655.
Chard, P.S., et al. 1995. Neuroscience 65, 1099.
Song, D.K., et al. 1994. J. Neurosci. Res. 39, 474.
Z-Val-Phe-CHO
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208743208726208745
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized solid
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
wgk
WGK 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Vimala Bondada et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1868(7), 119019-119019 (2021-04-04)
The enzymatic characteristics of the ubiquitous calpain 5 (CAPN5) remain undescribed despite its high expression in the central nervous system and links to eye development and disease. CAPN5 contains the typical protease core domains but lacks the C terminal penta-EF
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
208722-25MG04055977202687