Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2260,00 zł
biological source
potato
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 128.0 to 132.0 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.3% glucose, ≤1.0% maltotriose
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
102-103 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
General description
Application
- Cell culture studies.
- Insect cell culture studies.
- To study the glass transition temperatures and phase relations for several saccharide-water systems.
- As medium supplement in the modified Luria-Bertani broth (LBM) medium for E. coli strains.[1]
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source potato | biological source potato | biological source - | biological source potato (tuber) |
| technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility 180 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Maltose monohydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M5895-500G | 04061835546886 |
| M5895-1KG | 04061835546879 |