Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
508,00 zł
biological source
potato
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.3% Glucose, ≤1.0% maltotriose
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
125.13 °C (1013.25 hPa)
solubility
180 g/L at 20 °C
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Application
- Fecal microbial and metabolic characteristics of swine from birth to market.: This research analyzes the microbial and metabolic profiles of swine at various life stages. ᴅ-(+)-Maltose is utilized in the culture media to study microbial growth, providing insights into the gut microbiota of livestock and its implications for animal health and productivity (He et al., 2023).
- Quantification of disaccharides in solution using isomer-selective ultraviolet photodissociation of hydrogen-bonded clusters in the gas phase.: This study presents a novel method for quantifying disaccharides, including ᴅ-(+)-Maltose, using ultraviolet photodissociation. The method provides precise measurements of disaccharide concentrations, beneficial for chemists involved in analytical biochemistry (Nagai et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from potato, ≥99% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture | description ≥99% (HPLC), BioXtra | description Type II, ≥95% |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| biological source potato | biological source potato | biological source potato (tuber) | biological source synthetic |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% |
| solubility 180 g/L at 20 °C | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility 180 g/L at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Maltose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?