Przejdź do
M5671
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
BioXtra
Synonim(y):
Basic magnesium carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.65
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-192-7
MDL number:
Form:
powder
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
concentration
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.01%, Ca: ≤0.5%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.02%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.03%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
InChI key
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Application
  • Inerting mechanism of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate for coal dust deflagration under coal gasification: Discusses the use of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate in reducing coal dust explosions, highlighting its effectiveness as an inerting agent (Yin et al., 2022).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13118M717963032
form
powder
form
powder (light)
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
≤0.005% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
cation traces
Ca: ≤0.5%, Fe: ≤0.02%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Al: ≤0.01%, K: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Na: ≤0.03%
cation traces
Ca: ≤1%, Fe: ≤500 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
reaction suitability
core: magnesium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5671-500G04061834060222