Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H40N2O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Quality level:
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98%
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C28H40N2O5.ClH/c1-20(2)28(19-29,22-17-25(33-6)27(35-8)26(18-22)34-7)13-9-14-30(3)15-12-21-10-11-23(31-4)24(16-21)32-5;/h10-11,16-18,20H,9,12-15H2,1-8H3;1H
InChI key
OKCRIUNHEQSXFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Methoxyverapamil is a calmodulin antagonist. It controls flagellar glycoprotein redistribution by modulating calcium signalling. Methoxyverapamil impacts the effect of intracellular calcium levels and affects the sperm capacitation function.
Application
Biochem/physiol Actions
Blocks L-type Ca2+ channels
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet
Hidetada Matsuoka et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 296(4), C889-C899 (2009-01-30)
It has been suggested that store-operated Ca(2+) entry (SOC) facilitates catecholamine secretion and synthesis in bovine adrenal medullary (AM) cells. However, there has been no experimental result clearly showing that cation channel activity is enhanced by store Ca(2+) depletion. Thus
Calcium influx regulates antibody-induced glycoprotein movements within the Chlamydomonas flagellar membrane
Bloodgood RA and Salomonsky NL
Journal of Cell Science, 96(1), 27-33 (1990)
Beatrice Pöschel et al.
Neuropharmacology, 52(1), 46-54 (2006-08-11)
Hippocampal long-term depression (LTD) comprises a persistent reduction of synaptic strength that is typically induced by low frequency stimulation (LFS). Although LTD has been described for the dentate gyrus in vitro, this phenomenon in the dentate gyrus of the intact
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M5644-50MG | 04061834060147 |
| M5644-250MG | 04061834060130 |