Przejdź do
P4670
Propafenone hydrochloride
Synonim(y):
1-[2-(2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl]-3-phenyl-1-propanone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
601,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.90
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
251-867-9
MDL number:
Form:
powder
601,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H
InChI key
XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYSA-N
General description
Propafenone hydrochloride is a calcium antagonist. It functions as a Na+ and K+ channel blocker. It might be used to treat patients with systemic hypertension. Propafenone hydrochloride is associated with bradycardia and bronchospasms. It is metabolized in the liver. Propafenone hydrochloride is used to treat ventricular arrhythmias.
Application
Propafenone hydrochloride has been used in the isolation of cardiomyocytes.
Biochem/physiol Actions
Blocks hKv1.5 and ATP-sensitive K+ channels; class 1C antiarrhythmic agent that is also an antagonist at β adrenergic receptors.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00004551570304SML0602
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
originator
Abbott
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155), CYP1A2(1544), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propafenone hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)