Przejdź do
M5435
6-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
MPEP hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
379,10 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
379,10 zł
Cena katalogowa446,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light tan
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cc1cccc(n1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11N.ClH/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13;/h2-9H,1H3;1H
InChI key
PKDHDJBNEKXCBI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN2B(2904), GRM5(2915)
rat ... Grm5(24418)
General description
GRIN2B (glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2B) codes for N-methyl d-aspartate receptor subtype 2B (GluN2B). It belongs to the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) gene family. It is located on chromosome 12p13.1.
Application
6-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride has been used to investigate whether 3, 4 (±) methylenedioxymethamphetamine (MDMA) could influence self-renewal via the mGlu5 receptor in mouse embryonic stem cells (mESCs).
Biochem/physiol Actions
GRIN2B (glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 2B) plays an important role in the growth of neurons and is highly essential for learning and memory. GRIN2B mutation is associated with neuropsychiatric and developmental disorders like schizophrenia, Parkinson′s disease and bipolar disorder. MPEP (2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride) is used to treat Alzheimer′s disease (AD).
Highly selective, non-competitive mGluR5 metabotropic glutamate receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0460SML1444SML1777
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
off-white to light tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human GRIN2B variants in neurodevelopmental disorders
Hu C, et al.
Journal of Pharmacological Sciences, 132(2), 115-121 (2016)
Li Rebekah Feng et al.
Translational psychiatry, 8(1), 110-110 (2018-06-01)
Cancer-related fatigue (CRF) is a common burden in cancer patients and little is known about its underlying mechanism. The primary aim of this study was to identify gene signatures predictive of post-radiotherapy fatigue in prostate cancer patients. We employed Fisher
José Luis Albasanz et al.
ACS chemical neuroscience, 7(12), 1690-1697 (2016-09-17)
Due to phylogenetic proximity to the human, zebrafish has been recognized as a reliable model to study Alzheimer's disease (AD) and other central nervous system disorders. Furthermore, metabotropic glutamate receptors have been previously reported to be impaired in brain from
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5435-5MG04061834059950
M5435-25MG04061834059943