Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 632,00 zł |
Informacje o tej pozycji
632,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
UPC-10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
flow cytometry: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[1]
- fluorescence microscopy
- indirect immunocytochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone UPC-10, monoclonal | clone MOPC 21, monoclonal | clone MOPC 104E, monoclonal | clone UPC-10, monoclonal |
| technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M5409-.1MG | 04061834059912 |