Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 632,00 zł |
Informacje o tej pozycji
632,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
MOPC 21, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
flow cytometry: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
extracellular DNA fluorescence assay
- reactive oxygen species (ROS) production analysis
- immunohistochemistry
- double labelling immunohistochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunoprecipitation
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone MOPC 21, monoclonal | clone UPC-10, monoclonal | clone MOPC 21, monoclonal | clone UPC-10, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M5284-.1MG | 04061834059691 |