Przejdź do
M5280
Mastoparan, Vespula lewisii
≥97% (HPLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
665,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C70H131N19O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1478.91
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5491949
665,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NC([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C70H131N19O15/c1-17-40(11)55(75)69(103)88-53(35-54(74)90)68(102)87-52(34-39(9)10)67(101)83-46(25-19-22-28-71)62(96)78-45(16)61(95)86-50(32-37(5)6)65(99)79-42(13)58(92)77-43(14)60(94)85-51(33-38(7)8)66(100)80-44(15)59(93)81-47(26-20-23-29-72)63(97)82-48(27-21-24-30-73)64(98)89-56(41(12)18-2)70(104)84-49(57(76)91)31-36(3)4/h36-53,55-56H,17-35,71-73,75H2,1-16H3,(H2,74,90)(H2,76,91)(H,77,92)(H,78,96)(H,79,99)(H,80,100)(H,81,93)(H,82,97)(H,83,101)(H,84,104)(H,85,94)(H,86,95)(H,87,102)(H,88,103)(H,89,98)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,55-,56-/m0/s1
InChI key
MASXKPLGZRMBJF-MVSGICTGSA-N
Gene Information
General description
Mastoparan is a cationic, amphiphilic, tetradecapeptide amide. It is composed of the restricted amino acid and the repeated sequence.[1] This protein is a nonspecific secretagogue isolated from venom of wasp.
Application
Mastoparan has been used as a calmodulin antagonist.
Biochem/physiol Actions
Mastoparan effectively stimulates exocytosis from diverse mammalian cells. The encoded protein facilitates the secretion of histamine from mast cells, serotonin from platelets, catecholamines from chromaffin cells and prolactin from the anterior pituitary. In addition, it is also involved in activation of Phospholipase A2 and phosphoinositides (Pl) break down. Mastoparan functions as an inhibitor for calmodulin-stimulated phosphodiesterase. Mastoparan helps in mitochondrial permeability transition by enhancing an apparent bimodal mechanism of action.
Mast cell degranulating peptide. Activates phospholipase A2; inhibits calmodulin. Cell permeable; stimulates exocytosis and phosphoinositide breakdown.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M212A9459M4171
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CALM1(801), PLA2R1(22925)
mouse ... CALM1(12313), PLA2R1(18779)
rat ... CALM1(24242), PLA2R1(295631)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Kcnn1(54261)
Gene Information
human ... ATP1A1(476), CALM1(801)
mouse ... ATP1A1(11928), CALM1(12313)
rat ... ATP1A1(24211), CALM1(24242)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of olfactory cyclic nucleotide-activated current by calmodulin antagonists
Kleene SJ
British Journal of Pharmacology, 111, 469-472 (1994)
Lauri Tõntson et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 524(2), 93-98 (2012-06-05)
Recombinant heterotrimeric G-protein α(i1), α(i2) and α(i3) subunits were purified in GDP-depleting conditions by affinity chromatography using StrepII-tagged β₁γ₂ subunits. Real-time monitoring of fluorescence anisotropy of Bodipy-FL-GTPγS was used for characterization of nucleotide binding properties and inactivation of the purified
Inhibition of calmodulin activity by insect venom peptides
Barnette MS
Biochemical Pharmacology, 32, 2929-2933 (1983)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M5280-1MG04061826739013
M5280-5MG04061833421239