Przejdź do
M4758
(±)-6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropterine dihydrochloride
~95% (TLC)
Synonim(y):
6-MPH4, DL-2-Amino-4-hydroxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydropteridine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
957,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N5O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.12
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5648114
Assay:
~95% (TLC)
957,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95% (TLC)
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CC1CNc2nc(N)nc(O)c2N1
InChI
1S/C7H11N5O.2ClH/c1-3-2-9-5-4(10-3)6(13)12-7(8)11-5;;/h3,10H,2H2,1H3,(H4,8,9,11,12,13);2*1H
InChI key
MKQLORLCFAZASZ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-MPH4 is used to study mechanisms of nitric oxide (NO) synthase and free radical induced L-DOPA release from striatal tissue.
Biochem/physiol Actions
Synthetic cofactor for tyrosine hydrolase; also cofactor for phenylalanine and tryptophan hydroxylases; less activity than the natural cofactor, BH4
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0387A58003678864
assay
~95% (TLC)
assay
≥95%
assay
98%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M4758-50MG04061833272879
M4758-100MG04061833272862