Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 569,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13N5O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.68
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC1Nc2nc(N)nc(O)c2NC1C
InChI
1S/C8H13N5O.ClH/c1-3-4(2)11-6-5(10-3)7(14)13-8(9)12-6;/h3-4,10H,1-2H3,(H4,9,11,12,13,14);1H
InChI key
GIHYTRGUZVYCQX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Synthetic reduced pterin cofactor for nitric oxide synthetase, and for phenylalanine, tyrosine, and tryptophan hydroxylases; less active than the natural cofactor, tetrahydrobiopterin (BH4).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ~95% (TLC) | description 96% | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% | assay ~95% (TLC) | assay 96% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form - | form solid | form powder |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?