Przejdź do
M4699
MTEP hydrochloride
≥98% (HPLC), mGlu5 antagonist,
Synonim(y):
MTEP hydrochloride, 3-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl]pyridine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
2575,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2SHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
desiccated
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MTEP hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1nc(cs1)C#Cc2cccnc2
InChI
1S/C11H8N2S.ClH/c1-9-13-11(8-14-9)5-4-10-3-2-6-12-7-10;/h2-3,6-8H,1H3;1H
InChI key
YCIOJDKGCWAHLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MTEP is a potent and highly selective antagonist for mGluR5.
MTEP is a selective mGlu5 antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2784SML1610SML0588
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M4699-25MG04061833219584
M4699-5MG04061833219591